Learn More
2'-Hydroxyacétophénone, TRC
Code produit 30136330
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
Conditionnement:
10g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30136330 10 g 10g
30008825 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30136330 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH73997010G
 Article restreint
Expédition estimée: 11-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 118-93-4
Formule moléculaire C8 H8 O2
Poids moléculaire (g/mol) 136.15
Synonyme 1-(2-Hydroxyphenyl)ethanone, Paracetamol Imp. I (EP), 2-Hydroxyacetophenone
Nom IUPAC 1-(2-hydroxyphényl)éthanone
SMILES CC(=O)c1ccccc1O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-(2-Hydroxyphenyl)ethanone (2-Hydroxyacetophenone)
Quantité 10 g
Formule InChI InChI=1S/C8H8O2/c1-6(9)7-4-2-3-5-8(7)10/h2-5,10H,1H3
Poids de la formule 136.0524