Learn More
2-Hydroxyacétophénone, TRC
Code produit 30403568
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30403568 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30403568 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH8278205G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Hydroxyacetophenone
CAS 582-24-1
Formule moléculaire C8H8O2
Quantité 5 g
Synonyme 2-Hydroxy-1-phenylethanone, (Hydroxyacetyl)benzene, 1-Phenyl-2-hydroxyethanone, 2-Phenyl-2-oxoethanol, Benzoylcarbinol, Benzoylmethanol, Glycolophenone, Hydroxymethyl Phenyl Ketone, Benzoyl Methanol, NSC 171232, Phenacyl Alcohol, alpha-Hydroxyacetophenone, ω-Hydroxyacetophenone
Formule InChI InChI=1S/C8H8O2/c9-6-8(10)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,9H,6H2
SMILES OCC(=O)c1ccccc1
Nom IUPAC 2-hydroxy-1-phényléthanone
Poids moléculaire (g/mol) 136.15
Poids de la formule 136.0524