Learn More
Acide 2-hydroxybenzèneboronique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11318696
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11318696 1 g 1g
11328696 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11318696 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L19400.03
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 89466-08-0 | C6H7BO3 | 137.93 g/mol
2-Hydroxybenzeneboronic acid is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide 2-hydroxybenzèneboronique est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 89466-08-0
Formule moléculaire C6H7BO3
Poids moléculaire (g/mol) 137.93
Numéro MDL MFCD01074581
Clé InChI YDMRDHQUQIVWBE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-hydroxyphenyl boronic acid, 2-hydroxybenzeneboronic acid, o-hydroxyphenylboronic acid, 2-boronophenol, 2-hydroxyphenyl boranediol, 2-hydroxyphenylboronicacid, boronic acid, 2-hydroxyphenyl, pubchem9522, 2-hydroxyphenylboronic, acmc-209r1d
CID PubChem 2773454
Nom IUPAC Acide (2-hydroxyphényl)boronique
SMILES OB(O)C1=CC=CC=C1O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Hydroxybenzeneboronic acid
Point de fusion ∼185°C
Quantité 1 g
Beilstein 2962938
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 137.93
Pourcentage de pureté 97%