Learn More
2-hydroxybenzhydrazide, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11412317
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11412317 25 g 25g
11422317 100 g 100g
11432317 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11412317 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14218.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 936-02-7 | C7H8N2O2 | 152.153 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 936-02-7
Formule moléculaire C7H8N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 152.153
Numéro MDL MFCD00007599
Clé InChI XSXYESVZDBAKKT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme salicylhydrazide, 2-hydroxybenzhydrazide, salicyl hydrazide, salicyloyl hydrazide, salicylic acid hydrazide, salicylic hydrazide, salicyloylhydrazine, salicylohydrazide, o-hydroxybenzhydrazide, o-hydroxybenzoylhydrazide
CID PubChem 13637
Nom IUPAC 2-hydroxybenzohydrazide
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(=O)NN)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Hydroxybenzhydrazide
Point de fusion 146°C to 149°C
Quantité 25 g
Beilstein 472355
Poids de la formule 152.15
Pourcentage de pureté ≥98%