Learn More
2-Hydroxybenzimidazole, 98%
Code produit 11483887
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
100 g
250 g
Conditionnement:
100g
10g
250g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11483887 50 g -
11473887 10 g 10g
11309609 100 g 100g
11493887 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11483887 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A18324.18
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS : 615-16-7 | C7H6N2O | 134,14 g/mole
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 615-16-7
Formule moléculaire C7H6N2O
Poids moléculaire (g/mol) 134.14
Numéro MDL MFCD00127894
Clé InChI SILNNFMWIMZVEQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-hydroxybenzimidazole, 2-benzimidazolol, 2-benzimidazolinone, o-phenyleneurea, 2-benzimidazolone, 2-oxobenzimidazole, 2 3h-benzimidazolone, 1,3-dihydro-2h-benzimidazol-2-one, 2h-benzimidazol-2-one, 1,3-dihydro, benzamidazole-2 3h-one
CID PubChem 11985
SMILES O=C1NC2=CC=CC=C2N1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Hydroxybenzimidazole
Point de fusion 314°C to 316°C
Quantité 50 g
Beilstein 119866
Nom IUPAC 2,3-dihydro-1H-1,3-benzodiazol-2-one
Poids de la formule 134.14
Pourcentage de pureté 98%
RUO– À des fins de recherche uniquement