Learn More
2-Hydroxybenzimidazole, TRC
Product Code. 30179856
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
100 g
Unit Size:
100g
10g
1g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
30179856 10 g 10g
30180128 100 g 100g
30180302 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30179856 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCH82900010G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 615-16-7
Poids moléculaire (g/mol) 134.14
Synonyme 2H-Benzimidazol-2-one, 1,3-dihydro-, 2-Benzimidazolinone (6CI,7CI,8CI), 1,3-Dihydro-2H-benzimidazol-2-one, 1,3-Dihydro-2H-benzimidazole-2-one, 1,3-Dihydrobenzimidazol-2-one, 1H-Benzimidazol-2(3H)-one, 1H-Benzo[d]imidazol-2(3H)-one, 2(3H)-Benzimidazolone, 2(3H)-Oxobenzimidazole, 2,3-Dihydro-2-oxo-1H-benzimidazole, 2-Benzimidazolol, 2-Benzimidazolone, 2-Hydroxybenzimidazole, N,N'-(1,2-Phenyleneurea), NSC 10383, NSC 178108, Urea, N,N'-(1,2-phenylene)-, o-Phenyleneurea, Lansoprazole Imp. D (EP)
Nom IUPAC 1,3-dihydrobenzimidazol-2-one
SMILES O=C1Nc2ccccc2N1
Specifications
Nom chimique ou matériau 1,3-Dihydro-2H-benzimidazol-2-one
Formule moléculaire C7 H6 N2 O
Quantité 10 g
Formule InChI InChI=1S/C7H6N2O/c10-7-8-5-3-1-2-4-6(5)9-7/h1-4H,(H2,8,9,10)
Poids de la formule 134.048