Learn More
2-hydroxybenzonitrile, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11430164
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11430164 100 g 100g
11410164 5 g 5g
11420164 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11430164 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13606.22
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 611-20-1 | C7H5NO | 119.123 g/mol
2-Hydroxybenzonitrile is used as starting reagent during the synthesis of mono-alkoxyphenyloxazoline, furanoside.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2-hydroxybenzonitrile est utilisé comme réactif de départ lors de la synthèse de la mono-alkoxyphényloxazoline, furanoside.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Garder le récipient hermétiquement fermé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 611-20-1
Formule moléculaire C7H5NO
Poids moléculaire (g/mol) 119.123
Numéro MDL MFCD00002145
Clé InChI CHZCERSEMVWNHL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-cyanophenol, o-cyanophenol, salicylonitrile, o-hydroxybenzonitrile, benzonitrile, 2-hydroxy, salicylnitrile, benzonitrile, hydroxy, benzonitrile, o-hydroxy, o-hydoxybenzonitrile, 2-hydroxy-benzonitrile
CID PubChem 11907
Nom IUPAC 2-hydroxybenzonitrile
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C#N)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Hydroxybenzonitrile
Point de fusion 92°C to 95°C
Point d’ébullition 149°C (14 mmHg)
Quantité 100 g
Beilstein 1210029
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 119.12
Pourcentage de pureté 98%