Learn More
2-hydroxybenzonitrile, TRC
Code produit 30402522
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30402522 5 g
30391165 25 g
30401738 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30402522 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH8084805G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 611-20-1
Formule moléculaire C7H5NO
Poids moléculaire (g/mol) 119.12
Synonyme 2-Cyanophenol, 2-Hydroxybenzonitrile, NSC 53558, Salicylnitrile, o-Cyanophenol, o-Hydroxybenzonitrile
Nom IUPAC 2-hydroxybenzonitrile
SMILES Oc1ccccc1C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Hydroxybenzonitrile
Quantité 5 g
Formule InChI InChI=1S/C7H5NO/c8-5-6-3-1-2-4-7(6)9/h1-4,9H
Poids de la formule 119.0371