Learn More
2-hydroxybenzophénone, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11397546
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11397546 5 g 5g
11307556 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11397546 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L11100.06
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 117-99-7 | C13H10O2 | 198.221 g/mol
2-Hydroxybenzophenone was used to quantify the metabolites of unmethylated extracts from the supernatants of Pseudomonas acidovorans cultures grown on 1,1-diphenylethylene. It reacts with 3-aminophenyl boronic acid to form macrocyclic boronates. 2-Hydroxybenzophenone forms copolymer 2-hydroxy, 3-allyl, 4,4?-dimethoxybenzophenone with methyl methacrylate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
On a utilisé le 2-hydroxybenzophénone pour quantifier les métabolites d’extraits non méthylés provenant des surnageants des cultures de Pseudomonas acidovorans cultivées sur du 1,1-diphényléthylène. Il réagit avec l’acide 3-aminophényl boronique pour former des boronates macrocycliques. Le 2-hydroxybenzophénone forme du copolymère 2-hydroxy, 3-allyl, 4,4′-diméthoxybenzophénone avec du méthacrylate de méthyle.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’écart des agents oxydants forts. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 117-99-7
Formule moléculaire C13H10O2
Poids moléculaire (g/mol) 198.221
Numéro MDL MFCD00002216
Clé InChI HJIAMFHSAAEUKR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-hydroxybenzophenone, o-benzoylphenol, 2-hydroxyphenyl phenyl methanone, o-hydroxybenzophenone, benzophenone, 2-hydroxy, methanone, 2-hydroxyphenyl phenyl, phenyl 2-hydroxyphenyl ketone, unii-lqv22w4v05, ortho-hydroxybenzophenone, 2-hydroxyphenyl phenylmethanone
CID PubChem 8348
Nom IUPAC (2-hydroxyphényl)-phénylméthanone
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)C2=CC=CC=C2O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Hydroxybenzophenone
Point de fusion 38°C to 40°C
Point d’ébullition 171°C to 173°C (12 mmHg)
Quantité 5 g
Beilstein 1638174
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 198.22
Pourcentage de pureté 99%