Learn More
2-hydroxybenzophénone, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10054803 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10054803 1 g Flacon en verre 1g
10476970 10 g Flacon en verre 10g
10113340 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10054803 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 146920010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 117-99-7 | C13H10O2 | 198.22 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 117-99-7
Formule moléculaire C13H10O2
Poids moléculaire (g/mol) 198.22
Numéro MDL MFCD00002216
Clé InChI HJIAMFHSAAEUKR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-hydroxybenzophenone, o-benzoylphenol, 2-hydroxyphenyl phenyl methanone, o-hydroxybenzophenone, benzophenone, 2-hydroxy, methanone, 2-hydroxyphenyl phenyl, phenyl 2-hydroxyphenyl ketone, unii-lqv22w4v05, ortho-hydroxybenzophenone, 2-hydroxyphenyl phenylmethanone
CID PubChem 8348
Nom IUPAC (2-hydroxyphényl)-phénylméthanone
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)C2=CC=CC=C2O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Hydroxybenzophenone
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 37°C to 40°C
Couleur Jaune
Point d’ébullition 171°C to 173°C (12.0 mmHg)
Point d’éclair >112°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire HOC6H4COC6H5
Quantité 1 g
Beilstein 08, 155
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol
Poids de la formule 198.22
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Hydroxybenzophenone
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.