Learn More
2-Hydroxybenzylamine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11955281 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
11955281 5 g Flacon en verre 5g
10416622 1 g Flacon en verre 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11955281 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 298890050
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 932-30-9 | C7H9NO | 123.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 932-30-9
Formule moléculaire C7H9NO
Poids moléculaire (g/mol) 123.15
Numéro MDL MFCD00870498
Clé InChI KPRZOPQOBJRYSW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-aminomethyl phenol, 2-hydroxybenzylamine, phenol, 2-aminomethyl, o-hydroxybenzylamine, 2-hydroxyphenyl methylamine, unii-696r5n4nrm, salicylamine, aminomethyl phenol, o-aminomethylphenol, o-hydroxy-benzylamine
CID PubChem 70267
Nom IUPAC 2-(aminométhyl)phénol
SMILES C1=CC=C(C(=C1)CN)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Hydroxybenzylamine
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 127.0°C to 131.0°C
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire OHC6H4CH2NH2
Quantité 5 g
Poids de la formule 123.15
Pourcentage de pureté 98%