Learn More
2-Hydroxybenzylamine, TRC
Code produit 30403952
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30403952 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30403952 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH8097251G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(Aminomethyl)phenol
CAS 932-30-9
Formule moléculaire C7 H9 N O
Quantité 1 g
Synonyme Phenol, 2-(aminomethyl)-, o-Cresol, α-amino- (6CI,7CI,8CI), 2-(Aminomethyl)phenol, 2-Hydroxybenzenemethanamine, 2-Hydroxybenzylamine, NSC 127870, Salicylamine, o-Hydroxybenzylamine
Formule InChI InChI=1S/C7H9NO/c8-5-6-3-1-2-4-7(6)9/h1-4,9H,5,8H2
SMILES NCc1ccccc1O
Nom IUPAC 2-(aminométhyl)phénol
Poids moléculaire (g/mol) 123.153
Poids de la formule 123.068