Learn More
2-Hydroxybenzylamine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-(Aminomethyl)phenol |
| CAS | 932-30-9 |
| Formule moléculaire | C7 H9 N O |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | Phenol, 2-(aminomethyl)-, o-Cresol, α-amino- (6CI,7CI,8CI), 2-(Aminomethyl)phenol, 2-Hydroxybenzenemethanamine, 2-Hydroxybenzylamine, NSC 127870, Salicylamine, o-Hydroxybenzylamine |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H9NO/c8-5-6-3-1-2-4-7(6)9/h1-4,9H,5,8H2 |
| SMILES | NCc1ccccc1O |
| Nom IUPAC | 2-(aminométhyl)phénol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 123.153 |
| Poids de la formule | 123.068 |