Learn More
2'-Hydroxybiphenyl-3-carboxylic Acid, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2'-Hydroxybiphenyl-3-carboxylic Acid |
| CAS | 893736-72-6 |
| Formule moléculaire | C13H10O3 |
| Quantité | 100 mg |
| Synonyme | 2'-Hydroxy[1,1'-biphenyl]-3-carboxylic acid |
| Formule InChI | InChI=1S/C13H10O3/c14-12-7-2-1-6-11(12)9-4-3-5-10(8-9)13(15)16/h1-8,14H,(H,15,16) |
| SMILES | OC(=O)c1cccc(c1)c2ccccc2O |
| Nom IUPAC | 3-(2-hydroxyphenyl)benzoic acid |
| Poids moléculaire (g/mol) | 214.22 |
| Poids de la formule | 214.063 |