Learn More
Acide 2-hydroxycaprylique, TRC
Code produit 30395147
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Conditionnement:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30395147 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30395147 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH999988500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Hydroxycaprylic Acid
CAS 617-73-2
Formule moléculaire C8H16O3
Quantité 500 mg
Synonyme 2-Hydroxycaprylic Acid, Octanoic acid, 2-hydroxy-, 2-Hydroxyoctanoic acid, (±)-2-Hydroxyoctanoic acid, (±)-α-Hydroxycaprylic acid, 2-Hydroxycaprylic acid, DL-2-Hydroxycaprylic acid, DL-2-Hydroxyoctanoic acid, NSC 189703, α-Hydroxy-n-caprylic acid, α-Hydroxycaprylic acid, α-Hydroxyoctanoic acid, 2-Hydroxycaprylic Acid, Octanoic acid, 2-hydroxy-, 2-Hydroxyoctanoic acid, (±)-2-Hydroxyoctanoic acid, (±)-α-Hydroxycaprylic acid, 2-Hydroxycaprylic acid, DL-2-Hydroxycaprylic acid, DL-2-Hydroxyoctanoic acid, NSC 189703, α-Hydroxy-n-caprylic acid, α-Hydroxycaprylic acid, α-Hydroxyoctanoic acid
Formule InChI InChI=1S/C8H16O3/c1-2-3-4-5-6-7(9)8(10)11/h7,9H,2-6H2,1H3,(H,10,11)
SMILES CCCCCCC(O)C(=O)O
Nom IUPAC Acide2-hydroxyoctanoïque
Poids moléculaire (g/mol) 160.21
Poids de la formule 160.1099