Learn More
2-Hydroxycarbazole, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Carbazol has been found possible to distinguish between heparin, heparin derivatives, and other polyuronides of connective tissue. A new modification of the carbazole analysis is useful for determination of d-mannuronic acid in heteropolysaccharides. 2-Hydroxycarbazole was used in the synthesis of isochromene fused carbazol, (4aS,13bR)-2,5,5-trimethyl-3,4,4a,5,8,13b-hexahydroisochromeno[3,4-b]carbazole.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le carbazole permet de différencier l’héparine des dérivés d’héparine et d’autres polyuronides du tissu conjonctif. Une nouvelle modification de l’analyse du carbazole est utile pour déterminer l’acide D-mannuronique dans les hétéropolysaccharides. 2-hydroxycarbazole a été utilisé dans la synthèse du carbazole fusionné à l’isochromène (4aS,13bR)-2,5,5-triméthyl-3,4,4a,5,8,13b-hexahydroisochromeno[3,4-b]carbazole.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
Spécification
Nom chimique ou matériau | 2-Hydroxycarbazole |
Point de fusion | 262°C to 273°C |
Odeur | Odorless |
Quantité | 25 g |
Poids de la formule | 183.21 |
Pourcentage de pureté | 97% |
RUO – Research Use Only