Learn More
2’-hydroxychalcone, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11358835
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11358835 25 g 25g
11348835 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11358835 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L13937.14
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 1214-47-7 | C15H12O2 | 224.259 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1214-47-7
Formule moléculaire C15H12O2
Poids moléculaire (g/mol) 224.259
Numéro MDL MFCD00016441
Clé InChI AETKQQBRKSELEL-ZHACJKMWSA-N
Synonyme 2'-hydroxychalcone, o-hydroxychalcone, e-2'-hydroxychalcone, 1-2-hydroxyphenyl-3-phenylprop-2-en-1-one, chalcone, 2'-hydroxy, ccris 7796, 1-2-hydroxyphenyl-3-phenyl-2-propen-1-one, unii-vy06dz94oc, acrylophenone, 2'-hydroxy-3-phenyl, 2-propen-1-one, 1-2-hydroxyphenyl-3-phenyl
CID PubChem 638276
ChEBI CHEBI:27916
Nom IUPAC (E)-1-(2-hydroxyphényl)-3-phénylprop-2-en-1-one
SMILES C1=CC=C(C=C1)C=CC(=O)C2=CC=CC=C2O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2'-Hydroxychalcone
Point de fusion 89°C to 91°C
Quantité 25 g
Beilstein 976324
Poids de la formule 224.26
Pourcentage de pureté ≥98%