Learn More
2-hydroxychalcone, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11415263
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11415263 25 g 25g
11405263 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11415263 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12851.14
 Article restreint
Expédition estimée: 23-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 644-78-0 | C15H12O2 | 224.259 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 644-78-0
Formule moléculaire C15H12O2
Poids moléculaire (g/mol) 224.259
Numéro MDL MFCD00016449
Clé InChI UDOOPSJCRMKSGL-ZHACJKMWSA-N
Synonyme 2-hydroxychalcone, 2e-3-2-hydroxyphenyl-1-phenylprop-2-en-1-one, 2-propen-1-one, 3-2-hydroxyphenyl-1-phenyl, 2-2-hydroxybenzal acetophenone, e-3-2-hydroxyphenyl-1-phenylprop-2-en-1-one, 3-2-hydroxyphenyl-1-phenylprop-2-en-1-one, 3-2-hydroxyphenyl-1-phenyl-2-propen-1-one, e-3-2-hydroxyphenyl-1-phenyl-prop-2-en-1-one, 2-hydroxybenzylidene acetophenone, chalcone, 1
CID PubChem 5367146
Nom IUPAC (E)-3-(2-hydroxyphényl)-1-phénylprop-2-en-1-one
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)C=CC2=CC=CC=C2O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Hydroxychalcone
Point de fusion ∼154°C (decomposition)
Quantité 25 g
Beilstein 2049134
Poids de la formule 224.26
Pourcentage de pureté ≥98%