Learn More
2-Hydroxycinnamaldéhyde, TRC
Code produit 30408647
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30408647 1 g
30393319 100 mg
30391074 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30408647 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH9183251G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 60125-23-7
Formule moléculaire C9H8O2
Poids moléculaire (g/mol) 148.16
Synonyme (E)-3-(2-Hydroxyphenyl)-2-propenal, (2E)-3-(2-Hydroxyphenyl)-2-propenal, (E)-3-(2-Hydroxyphenyl)acrylaldehyde, o-Hydroxy-trans-cinnamaldehyde, trans-2-Hydroxycinnamaldehyde
Nom IUPAC (E)-3-(2-hydroxyphényl)prop-2-énal
SMILES Oc1ccccc1\C=C\C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Hydroxycinnamaldehyde
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C9H8O2/c10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)11/h1-7,11H/b5-3+
Poids de la formule 148.0524