Learn More
Acide 2-hydroxycinnamique, TRC
Code produit 30398351
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30398351 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30398351 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH91832310G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Coumaric acid
CAS 614-60-8
Formule moléculaire C9 H8 O3
Quantité 10 g
Synonyme 2-Propenoic acid, 3-(2-hydroxyphenyl)-, (2E)-, 2-Propenoic acid, 3-(2-hydroxyphenyl)-, (E)-, Cinnamic acid, o-hydroxy-, (E)- (8CI), (2E)-3-(2-Hydroxyphenyl)-2-propenoic acid, (E)-2-Hydroxycinnamic acid, (E)-3-(2-Hydroxyphenyl)acrylic acid, (E)-o-Hydroxycinnamic acid, NSC 32952, o-Hydroxy-trans-cinnamic acid, trans-2-Hydroxycinnamic acid, trans-o-Coumaric acid, trans-o-Hydroxycinnamic acid
Formule InChI InChI=1S/C9H8O3/c10-8-4-2-1-3-7(8)5-6-9(11)12/h1-6,10H,(H,11,12)/b6-5+
SMILES OC(=O)\C=C\c1ccccc1O
Nom IUPAC Acide (E)-3-(2-hydroxyphényl)prop-2-énoïque
Poids moléculaire (g/mol) 164.16
Poids de la formule 164.0473