Learn More
Acrylate de 2-hydroxyéthyle, 97 %, stab. avec 200-300 ppm de 4-méthoxyphénol, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11446576
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1000 g
Conditionnement:
1000g
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11446576 1000 g 1000g
11456576 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11446576 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B24815.0B
 Article restreint
Expédition estimée: 22-09-2026
Ajouter au panier
CAS: 818-61-1 | C5H8O3 | 116.116 g/mol
As a reactive monomer2-Hydroxyethyl acrylate is used as a crosslinking agent for resins, plastics and rubber modifiers. Further, it is used in the synthesis of amphilic block copolymers by nitroxide mediated living radical polymerization. In addition to this, it is used to prepare tuned poly(hydroxyethyl acrylate) by atom transfer radical polymerization.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
En tant que monomère réactif, l’acrylate d’2-hydroxyéthyle est utilisé comme agent réticulé pour les résines, les plastiques et les modificateurs en caoutchouc. De plus, il est utilisé dans la synthèse de copolymères de blocs amphiliques par polymérisation de radicaux vivants médiés par le nitroxyde. De plus, il est utilisé pour préparer le poly(hydroxyéthyl acrylate) ajusté par polymérisation radicalaire de transfert d’atomes.
Solubilité
Miscible à l’eau.
Remarques
Sensible à la lumière. Incompatible avec les acides, les bases, les peroxydes, les métaux, le cuivre et les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 818-61-1
Formule moléculaire C5H8O3
Poids moléculaire (g/mol) 116.116
Numéro MDL MFCD00002865
Clé InChI OMIGHNLMNHATMP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-hydroxyethyl acrylate, hydroxyethyl acrylate, 2-propenoic acid, 2-hydroxyethyl ester, ethylene glycol monoacrylate, bisomer 2hea, acrylic acid 2-hydroxyethyl ester, 2-acryloyloxy ethanol, ethylene glycol, acrylate, acrylic acid, 2-hydroxyethyl ester, 2-hydroxyethylacrylate
CID PubChem 13165
Nom IUPAC Prop-2-énoate de 2-hydroxyéthyle
SMILES C=CC(=O)OCCO
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Hydroxyethyl acrylate
Note relative au nom stabilized with 200 to 300ppm 4-methoxyphenol
Point de fusion <-60°C
Densité 1.106
Point d’ébullition 192°C
Point d’éclair 101°C (214°F)
Odeur Pungent
Formule linéaire CH2=CHCO2CH2CH2OH
Indice de réfraction 1.45
Quantité 1000 g
Numéro UN UN2927
Sensibilité Light sensitive
Informations sur la solubilité Miscible with water.
Poids de la formule 116.12
Pourcentage de pureté 97%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Hydroxyethyl acrylate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P361-Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Hydroxyethyl acrylate