Learn More
Acrylate de 2-hydroxyéthyle, 97 %, stabilisé, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10368983 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mL
250 mL
1 L
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1L
2.50L
250mL
5mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10368983 250 mL Flacon en verre 250mL
10786232 5 mL Flacon en verre 5mL
15750859 1 L Flacon en verre 1L
10309090 2.5 L Flacon en verre 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10368983 Fournisseur Thermo Scientific Code fournisseur 334082500
 Article restreint
Expédition estimée: 25-09-2026
Ajouter au panier
CAS: 818-61-1 | C5H8O3 | 116.12 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 818-61-1 , 150-76-5
Formule moléculaire C5H8O3
Poids moléculaire (g/mol) 116.12
Numéro MDL MFCD00002865
Clé InChI OMIGHNLMNHATMP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-hydroxyethyl acrylate, hydroxyethyl acrylate, 2-propenoic acid, 2-hydroxyethyl ester, ethylene glycol monoacrylate, bisomer 2hea, acrylic acid 2-hydroxyethyl ester, 2-acryloyloxy ethanol, ethylene glycol, acrylate, acrylic acid, 2-hydroxyethyl ester, 2-hydroxyethylacrylate
CID PubChem 13165
Nom IUPAC Prop-2-énoate de 2-hydroxyéthyle
SMILES C=CC(=O)OCCO
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Hydroxyethyl acrylate
Note relative au nom Stabilized
Acidité 4mg KOH/g max.
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion -60°C
Couleur Jaune à marron
Densité 1.1060g/mL
Point d’ébullition 210°C to 215°C
Point d’éclair 99°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.4490 to 1.451
Quantité 250 mL
Gravité spécifique 1.106
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble in water
Stabilisateur 200 to 450ppm MEHQ
Viscosité 9 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 116.12
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide huileux
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Hydroxyethyl acrylate, stabilized
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H311-Toxique par contact cutané.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P361-Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés.