Learn More
Méthacrylate de 2-Hydroxyéthyle, 97 %, stab. avec env. 500 ppm de 4-méthoxyphenol, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11481307
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11481307 100 g -
11491307 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11481307 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B24260.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 868-77-9 | C6H10O3 | 130.143 g/mol
2-Hydroxyethyl methacrylate is used in UV-curable inks and coatings. It is also used in adhesives, artificial nails, dental materials and lacquers. In dentistry, it is one of the main volatile acrylates along with methyl methacrylate. Further, it is used as a monomer in the synthesis of polymers for dental prosthetics and for geotechnical grouting in construction work.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le méthacrylate de 2-hydroxyéthyle est utilisé dans les encres et les revêtements à séchage UV. Il est également utilisé dans les adhésifs, les ongles artificiels, les matériaux dentaires et les laques. En dentisterie, il s’agit de l’un des principaux acrylates volatils avec le méthacrylate de méthyle. De plus, il est utilisé comme monomère dans la synthèse de polymères pour les prothèses dentaires et pour le transport géotechnique dans les travaux de construction.
Solubilité
Légèrement miscible à l’eau chaude.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 868-77-9
Formule moléculaire C6H10O3
Poids moléculaire (g/mol) 130.143
Numéro MDL MFCD00002863
Clé InChI WOBHKFSMXKNTIM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-hydroxyethyl methacrylate, glycol methacrylate, hydroxyethyl methacrylate, glycol monomethacrylate, hema, ethylene glycol methacrylate, 2-methacryloyloxy ethanol, 2-hydroxyethylmethacrylate, mhoromer, monomer mg-1
CID PubChem 13360
ChEBI CHEBI:34288
Nom IUPAC 2-hydroxyéthyl2-méthylprop-2-énoate
SMILES CC(=C)C(=O)OCCO
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Hydroxyethyl methacrylate
Note relative au nom stabilized with ≈500ppm 4-methoxyphenol
Point de fusion -12°C
Densité 1.071
Point d’ébullition 250°C
Point d’éclair 101°C (213°F)
Odeur Ester-like
Indice de réfraction 1.453
Quantité 100 g
Beilstein 1071583
Sensibilité Light sensitive
Informations sur la solubilité Slightly miscible with hot water.
Poids de la formule 130.14
Pourcentage de pureté 97%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Hydroxyethyl methacrylate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Hydroxyethyl methacrylate