Learn More
Méthacrylate de 2-hydroxyéthyle, 97 %, stabilisé, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10367900 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
500 g
1 kg
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1kg
2.50kg
250g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10367900 1 kg Flacon en verre 1kg
10488383 250 g Flacon en verre 250g
10071750 500 g Flacon en verre 500g
10559433 2.5 kg Flacon en verre 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10367900 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 156330010
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Ajouter au panier
Edge
CAS: 868-77-9 | C6H10O3 | 130.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 868-77-9 , 150-76-5
Formule moléculaire C6H10O3
Poids moléculaire (g/mol) 130.14
Numéro MDL MFCD00002863
Clé InChI WOBHKFSMXKNTIM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-hydroxyethyl methacrylate, glycol methacrylate, hydroxyethyl methacrylate, glycol monomethacrylate, hema, ethylene glycol methacrylate, 2-methacryloyloxy ethanol, 2-hydroxyethylmethacrylate, mhoromer, monomer mg-1
CID PubChem 13360
ChEBI CHEBI:34288
Nom IUPAC 2-hydroxyéthyl2-méthylprop-2-énoate
SMILES CC(=C)C(=O)OCCO
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Hydroxyethyl methacrylate
Acidité 2mg KOH/g max.
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion -12.0°C
Densité 1.0730g/mL
Point d’ébullition 213°C
Point d’éclair 106°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire H2C=C(CH3)CO2CH2CH2OH
Indice de réfraction 1.4510 to 1.4530
Quantité 1 kg
Beilstein 02,III,1291
Gravité spécifique 1.073
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Stabilisateur 200 to 400ppm MEHQ
Viscosité 5 mPa.s (30°C)
Poids de la formule 130.14
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide