Learn More
Méthacrylate de 2-hydroxyéthyle, 97 %, stabilisé, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10488383 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
500 g
1 kg
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1kg
2.50kg
250g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10488383 250 g Flacon en verre 250g
10071750 500 g Flacon en verre 500g
10367900 1 kg Flacon en verre 1kg
10559433 2.5 kg Flacon en verre 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10488383 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 156332500
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 868-77-9 | C6H10O3 | 130.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 868-77-9 , 150-76-5
Formule moléculaire C6H10O3
Poids moléculaire (g/mol) 130.14
Numéro MDL MFCD00002863
Clé InChI WOBHKFSMXKNTIM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-hydroxyethyl methacrylate, glycol methacrylate, hydroxyethyl methacrylate, glycol monomethacrylate, hema, ethylene glycol methacrylate, 2-methacryloyloxy ethanol, 2-hydroxyethylmethacrylate, mhoromer, monomer mg-1
CID PubChem 13360
ChEBI CHEBI:34288
Nom IUPAC 2-hydroxyéthyl2-méthylprop-2-énoate
SMILES CC(=C)C(=O)OCCO
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Hydroxyethyl methacrylate
Acidité 2mg KOH/g max.
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion -12.0°C
Densité 1.0730g/mL
Point d’ébullition 213°C
Point d’éclair 106°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire H2C=C(CH3)CO2CH2CH2OH
Indice de réfraction 1.4510 to 1.4530
Quantité 250 g
Beilstein 02,III,1291
Gravité spécifique 1.073
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Stabilisateur 200 to 400ppm MEHQ
Viscosité 5 mPa.s (30°C)
Poids de la formule 130.14
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Hydroxyethyl methacrylate, stabilized
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/et au savon.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Hydroxyethyl methacrylate, 4-Methoxyphenol