Learn More
2-Hydroxyéthyle Méthacrylate, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Hydroxyethyl Methacrylate |
| Quantité | 25 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H10O3/c1-5(2)6(8)9-4-3-7/h7H,1,3-4H2,2H3 |
| Poids de la formule | 130.063 |