Learn More
Salicylate de 2-hydroéthyle, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10301434 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mL
250 mL
1 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1L
250mL
50mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10301434 1 L Flacon en verre 1L
10147803 50 mL Flacon en verre 50mL
10229603 250 mL Flacon en verre 250mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10301434 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 174100010
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 87-28-5
Formule moléculaire C9H10O4
Poids moléculaire (g/mol) 182.18
Numéro MDL MFCD00002862
Clé InChI LVYLCBNXHHHPSB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-hydroxyethyl salicylate, glycol salicylate, ethylene glycol monosalicylate, espirosal, glycol monosalicylate, rheumacyl, sarocol, spirosal, glysal, phlogont
CID PubChem 6880
ChEBI CHEBI:86541
Nom IUPAC 2-hydroxyéthyl 2-hydroxybenzoate
SMILES OCCOC(=O)C1=CC=CC=C1O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Hydroxyethyl salicylate
Point de fusion 25°C
Couleur Incolore
Densité 1.2500g/mL
Point d’ébullition 172°C (12.0 mmHg)
Point d’éclair 174°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire 2-(HO)C6H4CO2CH2CH2OH
Quantité 1 L
Beilstein 10, 81
Merck Index 15, 4535
Gravité spécifique 1.25
Informations sur la solubilité Solubility in water: 13g/L (20°C). Other solubilities: very soluble in alcohol,benzene,chloroform,,ether
Poids de la formule 182.18
Pourcentage de pureté 98+%
Forme physique Liquide huileux ou solide à fusion faible
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Hydroxyethyl salicylate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
RUO– À des fins de recherche uniquement