Learn More
Stéarate de 2-hydroxyéthyle, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10421173 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
250 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10421173 100 g Flacon en verre 100g
10396831 250 g Flacon en verre 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10421173 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 346951000
 Article restreint
Expédition estimée: 24-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 111-60-4 | C20H40O3 | 328.53 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 111-60-4
Formule moléculaire C20H40O3
Poids moléculaire (g/mol) 328.53
Numéro MDL MFCD00051465
Clé InChI RFVNOJDQRGSOEL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme glycol stearate, cremophor a, 2-hydroxyethyl stearate, polyethylene glycol monostearate, ethylene glycol monostearate, cerasynt m, clearate g, cerasynt mn, cithrol ps, polyoxyl 40 stearate
CID PubChem 24762
Nom IUPAC Octadécanoate de 2-hydroxyéthyle
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCCO
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Hydroxyethyl stearate
Point de fusion 55°C to 60°C
Couleur Blanc à jaune
Point d’ébullition 149°C
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 100 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble in h2o
Poids de la formule 328.53
Qualité Technique
Concentration or Composition (by Analyte or Components) le composé est un mélange d’esters de diverses longueurs de chaîne et d’ester de di(éthylène glycol)
Forme physique Paillettes