Learn More
2-Hydroxyéthylhydrazine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Hydroxyethylhydrazine |
| CAS | 109-84-2 |
| Formule moléculaire | C2 H8 N2 O |
| Quantité | 25 g |
| Synonyme | (2-Hydroxyethyl)hydrazine, (β-Hydroxyethyl)hydrazine, 1-(2-Hydroxyethyl)hydrazine, 2-Hydrazineethanol, 2-Hydrazinoethanol, 2-Hydrazinoethyl Alcohol, 2-Hydrazinylethanol, BOH, Ethanolhydrazine, HEH, Hydrazineethanol, Hydroxyethylhydrazine, N-(2-Hydroxyethyl)hydrazine, NSC 189820, 2-Hydrazino-ethanol |
| Formule InChI | InChI=1S/C2H8N2O/c3-4-1-2-5/h4-5H,1-3H2 |
| SMILES | NNCCO |
| Nom IUPAC | 2-hydrazinyléthanol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 76.1 |
| Poids de la formule | 76.0637 |