Learn More
Acide 2-hydroxyhippurique, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10327860 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
2.50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10327860 10 g Flacon en verre -
10061730 2.5 g Flacon en verre 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10327860 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 158620100
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 487-54-7 | C9H9NO4 | 195.17 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 487-54-7
Formule moléculaire C9H9NO4
Poids moléculaire (g/mol) 195.17
Numéro MDL MFCD00002695
Clé InChI ONJSZLXSECQROL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme salicyluric acid, 2-hydroxyhippuric acid, salicylurate, o-hydroxyhippuric acid, n-salicyloylglycine, salicyloylglycine, n-2-hydroxybenzoyl glycine, glycine, n-2-hydroxybenzoyl, 2-2-hydroxybenzamido acetic acid, n-o-hydroxybenzoylglycine
CID PubChem 10253
ChEBI CHEBI:9008
Nom IUPAC Acide 2-[(2-hydroxybenzoyl)amino]acétique
SMILES OC(=O)CNC(=O)C1=CC=CC=C1O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Hydroxyhippuric acid
Note relative au nom 97%
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 164°C to 169°C
Couleur Blanc à jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire HOC6H4CONHCH2CO2H
Quantité 10 g
Beilstein 10, 92
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol
Poids de la formule 195.17
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Poudre, cristaux ou morceaux
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Hydroxyhippuric acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.