Learn More
2-Hydroxyimino-3-pentanone, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Hydroxyimino-3-pentanone |
| CAS | 32818-79-4 |
| Formule moléculaire | C5 H9 N O2 |
| Quantité | 500 mg |
| Synonyme | 2,3-Pentanedione, 2-oxime, 2-Hydroxyimino-3-pentanone, 2-Isonitroso-3-pentanone, 2-Oximinopentan-3-one |
| Formule InChI | InChI=1S/C5H9NO2/c1-3-5(7)4(2)6-8/h8H,3H2,1-2H3 |
| SMILES | CCC(=O)C(=NO)C |
| Nom IUPAC | 2-hydroxyimopentan-3-one |
| Poids moléculaire (g/mol) | 115.13 |
| Poids de la formule | 115.0633 |