Learn More
Acide 2-aminocéphalosporanique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10474915 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
1kg
25g
Code produit. 10474915
Marque: Thermo Scientific Acros 173100010
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 594-61-6 | C4H8O3 | 104.11 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 594-61-6
Formule moléculaire C4H8O3
Poids moléculaire (g/mol) 104.11
Numéro MDL MFCD00004459
Clé InChI BWLBGMIXKSTLSX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-hydroxyisobutyric acid, 2-methyllactic acid, acetonic acid, 2-hydroxy-2-methylpropionic acid, alpha-hydroxyisobutyric acid, hydroxydimethylacetic acid, acetonate, propanoic acid, 2-hydroxy-2-methyl, alpha-hydroxyisobutanoic acid, 2-hydroxyisobutyricacid
CID PubChem 11671
ChEBI CHEBI:50129
Nom IUPAC Acide2-hydroxy-2-méthylpropanoïque
SMILES CC(C)(O)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Hydroxyisobutyric acid
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 77°C to 81°C
Point d’ébullition 84°C (1.5 mmHg)
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire (CH3)2C(OH)CO2H
Quantité 1 kg
Beilstein 03, 313
Informations sur la solubilité Solubility in water: 1900g/L (22°C). Other solubilities: soluble in methanol,diethyl ether and hot benzene,sparingly soluble in cold benzene
Poids de la formule 104.11
Pourcentage de pureté 98%