Learn More
2-Hydroxymethyl-1,4-benzodioxane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11462217
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11462217 25 g 25g
11452217 5 g 5g
11472217 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11462217 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14170.14
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 3663-82-9 | C9H10O3 | 166.176 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3663-82-9
Formule moléculaire C9H10O3
Poids moléculaire (g/mol) 166.176
Numéro MDL MFCD00006822
Clé InChI GWQOQQVKVOOHTI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-hydroxymethyl-1,4-benzodioxane, 2,3-dihydro-benzo 1,4 dioxin-2-yl-methanol, 1,4-benzodioxan-2-methanol, 2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-2-ylmethanol, 2,3-dihydrobenzo b 1,4 dioxin-2-yl methanol, 1,4-benzodioxane-2-methanol, 2-hydroxymethyl-1,4-benzodioxan, 1,4-benzodioxin-2-methanol, 2,3-dihydro
CID PubChem 19314
Nom IUPAC 2,3-dihydro-1,4-benzodioxine-3-ylméthanol
SMILES C1C(OC2=CC=CC=C2O1)CO
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Hydroxymethyl-1,4-benzodioxane
Point de fusion 87°C to 91°C
Quantité 25 g
Beilstein 83736
Poids de la formule 166.18
Pourcentage de pureté 98%