Learn More
2-(Hydroxyméthyl)-2-(méthoxyméthyl)quinuclidin-3-one, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-(Hydroxymethyl)-2-(methoxymethyl)quinuclidin-3-one |
| CAS | 5291-32-7 |
| Formule moléculaire | C10H17NO3 |
| Quantité | 10 mg |
| Synonyme | PRIMA 1Met, APR 246, 2-(Hydroxymethyl)-2-(methoxymethyl)-1-azabicyclo[2.2.2]octan-3-one |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H17NO3/c1-2-14-10(7-12)9(13)8-3-5-11(10)6-4-8/h8,12H,2-7H2,1H3 |
| SMILES | CCOC1(CO)N2CCC(CC2)C1=O |
| Nom IUPAC | 2-éthoxy-2-(hydroxyméthyl)quinucléidine-3-one |
| Poids moléculaire (g/mol) | 199.25 |
| Poids de la formule | 199.1208 |