Learn More
2-Hydroxymethyl-5-hémiester d’acide boronique de nitrobenzène, 96 %, Thermo Scientific™
Code produit 15420486
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15420486 250 mg 250mg
15410486 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15420486 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H53212.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 118803-40-0
Formule moléculaire C7H6BNO4
Poids moléculaire (g/mol) 178.938
Numéro MDL MFCD04115657
Clé InChI GFFKBQCIGADRSN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6-nitrobenzo c 1,2 oxaborol-1 3h-ol, 1-hydroxy-6-nitro-2,1-benzoxaborolane, 2-hydroxymethyl-5-nitro benzeneboronic acid dehydrate, 6-nitro-3h-2,1-benzoxaborol-1-ol, 6-nitro-1,3-dihydro-2,1-benzoxaborol-1-ol, 2-hydroxymethyl-5-nitro phenylboronic acid, dehydrate, 2-hydroxymethyl-5-nitrophenylboronic acid, dehydrated, 6-nitro-2,1-benzoxaborol-1 3h-ol, 1,3-dihydro-1-hydroxy-6-nitro-2,1-benzoxaborole, 2,1-benzoxaborole,1,3-dihydro-1-hydroxy-6-nitro
CID PubChem 3813634
Nom IUPAC 1-hydroxy-6-nitro-3H-2,1-benzoxaborole
SMILES B1(C2=C(CO1)C=CC(=C2)[N+](=O)[O-])O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Hydroxymethyl-5-nitrobenzeneboronic acid hemiester
Quantité 250 mg
Poids de la formule 178.94
Pourcentage de pureté 96%