Learn More
Acide 2-hydroxyméthyl-5-nitrophénylboronique, déshydraté, TRC
Code produit 30404077
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30404077 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30404077 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH972528100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Hydroxymethyl-5-nitrophenylboronic Acid, dehydrated
CAS 118803-40-0
Formule moléculaire C7H6BNO4
Quantité 100 mg
Synonyme 1,3-Dihydro-1-hydroxy-6-nitro-2,1-benzoxaborole, 5-Nitroboronphthalide
Formule InChI InChI=1S/C7H6BNO4/c10-8-7-3-6(9(11)12)2-1-5(7)4-13-8/h1-3,10H,4H2
SMILES OB1OCc2ccc(cc12)[N+](=O)[O-]
Nom IUPAC 1-hydroxy-6-nitro-3H-2,1-benzoxaborole
Poids moléculaire (g/mol) 178.94
Poids de la formule 179.039