Learn More
Acide 2-hydroxyméthyl-5-nitrophénylboronique, déshydraté, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Hydroxymethyl-5-nitrophenylboronic Acid, dehydrated |
| CAS | 118803-40-0 |
| Formule moléculaire | C7H6BNO4 |
| Quantité | 25 mg |
| Synonyme | 1,3-Dihydro-1-hydroxy-6-nitro-2,1-benzoxaborole, 5-Nitroboronphthalide |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H6BNO4/c10-8-7-3-6(9(11)12)2-1-5(7)4-13-8/h1-3,10H,4H2 |
| SMILES | OB1OCc2ccc(cc12)[N+](=O)[O-] |
| Nom IUPAC | 1-hydroxy-6-nitro-3H-2,1-benzoxaborole |
| Poids moléculaire (g/mol) | 178.94 |
| Poids de la formule | 179.039 |