Learn More
Acide 2-hydroxyméthyl-5-nitrophénylboronique, déshydraté, TRC
Code produit 30402488
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
Conditionnement:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30402488 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30402488 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH97252850MG
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Hydroxymethyl-5-nitrophenylboronic Acid, dehydrated
CAS 118803-40-0
Formule moléculaire C7H6BNO4
Quantité 50 mg
Synonyme 1,3-Dihydro-1-hydroxy-6-nitro-2,1-benzoxaborole, 5-Nitroboronphthalide
Formule InChI InChI=1S/C7H6BNO4/c10-8-7-3-6(9(11)12)2-1-5(7)4-13-8/h1-3,10H,4H2
SMILES OB1OCc2ccc(cc12)[N+](=O)[O-]
Nom IUPAC 1-hydroxy-6-nitro-3H-2,1-benzoxaborole
Poids moléculaire (g/mol) 178.94
Poids de la formule 179.039