Learn More
2-(Hydroxyméthyl)benzonitrile, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-(Hydroxymethyl)benzonitrile |
| CAS | 89942-45-0 |
| Formule moléculaire | C8 H7 N O |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | Gimeracil Impurity 14 |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H7NO/c9-5-7-3-1-2-4-8(7)6-10/h1-4,10H,6H2 |
| SMILES | OCc1ccccc1C#N |
| Nom IUPAC | 2-(hydroxyméthyl)benzonitrile |
| Poids moléculaire (g/mol) | 133.147 |
| Poids de la formule | 133.053 |