Learn More
N-oxyde de 2-(hydroxyméthyl)pyridine, TRC
Code produit 30407555
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30407555 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30407555 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH948000250MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-(Hydroxymethyl)pyridine N-Oxide
CAS 10242-36-1
Formule moléculaire C6H7NO2
Quantité 250 mg
Synonyme 2-(Hydroxymethyl)pyridine 1-Oxide, 2-Pyridinemethanol 1-Oxide, 2-Pyridylcarbinol N-Oxide, 2-Pyridylmethanol N-Oxide, 2-Picolyl Alcohol 1-Oxide
Formule InChI InChI=1S/C6H7NO2/c8-5-6-3-1-2-4-7(6)9/h1-4,8H,5H2
SMILES OCc1cccc[n+]1[O-]
Nom IUPAC (1-oxydopyridin-1-ium-2-yl)méthanol
Poids moléculaire (g/mol) 125.13
Poids de la formule 125.0477