Learn More
N-oxyde de 2-(hydroxyméthyl)pyridine, TRC
Product Code. 30399264
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Unit Size:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
30399264 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30399264 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCH948000100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau 2-(Hydroxymethyl)pyridine N-Oxide
CAS 10242-36-1
Formule moléculaire C6H7NO2
Quantité 100 mg
Synonyme 2-(Hydroxymethyl)pyridine 1-Oxide, 2-Pyridinemethanol 1-Oxide, 2-Pyridylcarbinol N-Oxide, 2-Pyridylmethanol N-Oxide, 2-Picolyl Alcohol 1-Oxide
Formule InChI InChI=1S/C6H7NO2/c8-5-6-3-1-2-4-7(6)9/h1-4,8H,5H2
SMILES OCc1cccc[n+]1[O-]
Nom IUPAC (1-oxydopyridin-1-ium-2-yl)méthanol
Poids moléculaire (g/mol) 125.13
Poids de la formule 125.0477