Learn More
Alcool 2-hydrpxyphénéthyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10534964 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10534964 1 g Flacon en verre 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10534964 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 182490010
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Hydroxyphenethyl alcohol
CAS 7768-28-7
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Couleur Marron-jaune à vert-jaune
Densité 1.1590g/mL
Point d’ébullition 168°C to 169°C (2.0 mmHg)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C8H10O2
Formule linéaire HOC6H4CH2CH2OH
Indice de réfraction 1.5560 to 1.5600 (20°C, 589nm)
Numéro MDL MFCD00002890
Quantité 1 g
Beilstein 06,906
Gravité spécifique 1.159
Synonyme 2-hydroxyphenethyl alcohol, 2-2-hydroxyethyl phenol, 2-hydroxyphenylethanol, o-2-hydroxyethyl phenol, benzeneethanol, 2-hydroxy, 2-2-hydroxyphenyl ethanol, o-hydroxyphenethyl alcohol, 2-o-hydroxyphenyl ethanol, 2-hydroxy-benzeneethanol, beta-o-hydroxyphenyl ethanol
Clé InChI ABFCOJLLBHXNOU-UHFFFAOYSA-N
SMILES OCCC1=CC=CC=C1O
Nom IUPAC 2-(2-hydroxyethyl)phenol
Poids moléculaire (g/mol) 138.17
CID PubChem 82200
ChEBI CHEBI:64803
Poids de la formule 138.17
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide visqueux
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Hydroxyphenethyl alcohol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.