Learn More
2-Hydroxyphénone, TRC
Code produit 30407845
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30407845 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30407845 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH8293201G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Hydroxyphenone
CAS 117-99-7
Formule moléculaire C13H10O2
Quantité 1 g
Synonyme 2-Hydroxybenzophenone, (2-Hydroxyphenyl)phenylmethanone, 2-Benzoylphenol2-Hydroxybenzophenone, 2'-Hydroxybenzophenone, NSC 623, Phenyl 2-Hydroxyphenyl Ketone, UVA 635LP, o-Benzoylphenol, o-Hydroxybenzophenoneo-Hydroxyphenyl Phenyl Ketone
Formule InChI InChI=1S/C13H10O2/c14-12-9-5-4-8-11(12)13(15)10-6-2-1-3-7-10/h1-9,14H
SMILES C(C1=CC=CC=C1O)(C1=CC=CC=C1)=O
Nom IUPAC (2-hydroxyphényl)-phénylméthanone
Poids moléculaire (g/mol) 198.22
Poids de la formule 198.0681