Learn More
acide 2-hydroxyphénoxyacétique, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11346706
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11346706 25 g 25g
11336706 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11346706 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L03897.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 6324-11-4 | C8H8O4 | 168.15 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6324-11-4
Numéro MDL MFCD00015454
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Hydroxyphenoxyacetic acid
Point de fusion 125°C to 130°C
Formule moléculaire C5H11ClNO2
Quantité 25 g
Beilstein 1948566
Synonyme d-alanine ethyl ester hydrochloride, r-ethyl 2-aminopropanoate hydrochloride, h-d-ala-oet hcl, r-ethyl 2-amino-propionate hcl, ethyl 2r-2-aminopropanoate hydrochloride, h-ala-oblz. tos, h-d-ala-oet. hcl, 3-alanine ethyl ester hydrochloride, r-ethyl 2-amino-propionate hydrochloride
Clé InChI CYHRNDXVTAWKMO-UHFFFAOYNA-N
SMILES CCOC(=O)C(C)N.Cl
Nom IUPAC Éthyle (2R)-2-aminopropanoate ; chlorhydrate
Poids moléculaire (g/mol) 152.60
CID PubChem 10236019
Poids de la formule 168.15
Pourcentage de pureté ≥98%