Learn More
Acide 2-hydroxyphénylacétique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10468460 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10468460 10 g Flacon en verre 10g
10215070 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10468460 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 121690100
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 614-75-5 | C8H8O3 | 152.15 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 614-75-5
Formule moléculaire C8H8O3
Poids moléculaire (g/mol) 152.15
Numéro MDL MFCD00004323
Clé InChI CCVYRRGZDBSHFU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-hydroxyphenylacetic acid, 2-2-hydroxyphenyl acetic acid, 2-hydroxyphenyl acetic acid, benzeneacetic acid, 2-hydroxy, 2-hydroxybenzeneacetic acid, o-hydroxyphenylacetic acid, acetic acid, o-hydroxyphenyl, 2-hydroxyphenylacetate, o-hydroxyphenyl acetic acid, ortho-hydroxyphenylacetic acid
CID PubChem 11970
ChEBI CHEBI:28478
Nom IUPAC Acide 2-(2-hydroxyphényl)acétique
SMILES C1=CC=C(C(=C1)CC(=O)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Hydroxyphenylacetic acid
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 143°C to 148°C
Couleur Marron à rose
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire HOC6H4CH2CO2H
Quantité 10 g
Beilstein 10, 187
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble
Poids de la formule 152.15
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Hydroxyphenylacetic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.