Learn More
Acide 2-hydroxyphénylacétique, TRC
Code produit 30389230
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30389230 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30389230 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH94906510G
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Hydroxyphenylacetic Acid
CAS 614-75-5
Formule moléculaire C8 H8 O3
Quantité 10 g
Synonyme Benzeneacetic acid, 2-hydroxy-, Acetic acid, (o-hydroxyphenyl)- (8CI), 2-Hydroxybenzeneacetic acid, (2-Hydroxyphenyl)acetic acid, (o-Hydroxyphenyl)acetic acid, 2-(2-Hydroxyphenyl)acetic acid, 2-(2'-Hydroxyphenyl)acetic acid, 2-HPAA, NSC 62000, 2-Hydroxyphenylacetic acid
Formule InChI InChI=1S/C8H8O3/c9-7-4-2-1-3-6(7)5-8(10)11/h1-4,9H,5H2,(H,10,11)
SMILES OC(=O)Cc1ccccc1O
Nom IUPAC Acide 2-(2-hydroxyphényl)acétique
Poids moléculaire (g/mol) 152.15
Poids de la formule 152.0473