Learn More
Acide 2-hydroxyphénylboronique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11945861 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11945861 5 g 5g
11935861 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11945861 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 387500050
 Article restreint
Expédition estimée: 11-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 89466-08-0 | C6H7BO3 | 137.93 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 89466-08-0
Formule moléculaire C6H7BO3
Poids moléculaire (g/mol) 137.93
Numéro MDL MFCD01074581
Clé InChI YDMRDHQUQIVWBE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-hydroxyphenyl boronic acid, 2-hydroxybenzeneboronic acid, o-hydroxyphenylboronic acid, 2-boronophenol, 2-hydroxyphenyl boranediol, 2-hydroxyphenylboronicacid, boronic acid, 2-hydroxyphenyl, pubchem9522, 2-hydroxyphenylboronic, acmc-209r1d
CID PubChem 2773454
Nom IUPAC Acide (2-hydroxyphényl)boronique
SMILES OB(O)C1=CC=CC=C1O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Hydroxyphenylboronic acid
Point de fusion 173.0°C to 174.0°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (HPLC)
Formule linéaire HOC6H4B(OH)2
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Poids de la formule 137.93
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Hydroxyphenylboronic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver le visage, les mains soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.