Learn More
Acide 2-hydroxyphénylboronique, TRC
Code produit 30405908
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
250 mg
500 mg
Conditionnement:
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30405908 250 mg 250mg
30389267 100 mg -
30401922 500 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30405908 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH952913250MG
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 89466-08-0
Formule moléculaire C6H7BO3
Poids moléculaire (g/mol) 137.93
Nom IUPAC Acide (2-hydroxyphényl)boronique
SMILES OB(O)c1ccccc1O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Hydroxyphenylboronic acid
Quantité 250 mg
Formule InChI InChI=1S/C6H7BO3/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4,8-10H
Poids de la formule 138.0488