Learn More
2'-Hydroxypropiophénone, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2'-Hydroxypropiophenone |
| CAS | 610-99-1 |
| Formule moléculaire | C9H10O2 |
| Quantité | 5 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H10O2/c1-2-8(10)7-5-3-4-6-9(7)11/h3-6,11H,2H2,1H3 |
| SMILES | CCC(=O)C1=CC=CC=C1O |
| Nom IUPAC | 1-(2-hydroxyphényl)propan-1-one |
| Poids moléculaire (g/mol) | 150.17 |
| Poids de la formule | 150.0681 |