Learn More
2'-Hydroxypropiophénone, TRC
Code produit 30398998
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30398998 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30398998 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH9963631G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2'-Hydroxypropiophenone
CAS 610-99-1
Formule moléculaire C9H10O2
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C9H10O2/c1-2-8(10)7-5-3-4-6-9(7)11/h3-6,11H,2H2,1H3
SMILES CCC(=O)C1=CC=CC=C1O
Nom IUPAC 1-(2-hydroxyphényl)propan-1-one
Poids moléculaire (g/mol) 150.17
Poids de la formule 150.0681